3,4-Difluor-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC48321-25G
APOSPC48321-25GEA
169
EUR
APOSPC48321-25G
3,4-Difluor-o-toluylsäure
3,4-Difluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07777153 CAS-Nummer: 157652-31-8 |