[4-(Difluoromethyl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
PC48346-250MG
APOSPC48346-250MGEA 185 EUR
APOSPC48346-250MG
[4-(Difluoromethyl)phenyl]methanol
[4-(Difluoromethyl)phenyl]methanol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20488855
CAS-Nummer: 444915-77-9