3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48354-1G
PC48354-250MG
PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA
69.6
EUR
APOSPC48354-1G
APOSPC48354-250MG
APOSPC48354-5G
3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 97%
3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12545933 CAS-Nummer: 295779-86-1 |