2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 0 EUR
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18791598
CAS-Nummer: 1222556-61-7
UN: 3265
ADR: 8,III