4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC48366-1G
PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA
0
EUR
APOSPC48366-1G
APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847129 CAS-Nummer: 694499-22-4 UN: 3261 ADR: 8,II |