Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48410-1G
PC48410-5G
PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA
0
EUR
APOSPC48410-1G
APOSPC48410-5G
APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Schmelzpunkt: 47…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204092 CAS-Nummer: 773875-67-5 |