3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC48422-1G
PC48422-250MG
PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA
0
EUR
APOSPC48422-1G
APOSPC48422-250MG
APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NO Schmelzpunkt: 128…130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16999150 CAS-Nummer: 1243459-56-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |