3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol, 3-Cyano-5-hydroxybenzotrifluoride

PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 509 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16999150
CAS-Nummer: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR