2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 0 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042300
CAS-Nummer: 124170-06-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR