4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48424-10G
PC48424-1G
PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA
0
EUR
APOSPC48424-10G
APOSPC48424-1G
APOSPC48424-5G
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol 97%
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₃BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699114 CAS-Nummer: 158579-80-7 |