3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48427-1G
PC48427-5G
APOSPC48427-1GEA
219
EUR
APOSPC48427-1G
APOSPC48427-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195683 CAS-Nummer: 191602-89-8 |