4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 313 EUR
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26958726
CAS-Nummer: 1696224-75-5