2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48517-25G
PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA
0
EUR
APOSPC48517-25G
APOSPC48517-5G
2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
2-Brom-1-iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₃BrF₃IO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07369009 CAS-Nummer: 883546-30-3 |