1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluoroanisole, 2-Bromo-5-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC48518-250MG
APOSPC48518-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC48518-250MG
1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₃IO Molecular Weight: 366,902 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12761590 CAS-Nummer: 1187984-18-4 |