3-Brom-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48522-1G
PC48522-25G
PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48522-1G
APOSPC48522-25G
APOSPC48522-5G
3-Brom-4-iodbenzotrifluorid
3-Brom-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃I Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08543938 CAS-Nummer: 481075-58-5 |