3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC48526-5G
APOSPC48526-5GEA 263 EUR
APOSPC48526-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Molecular Weight: 317,929 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11044989
CAS-Nummer: 954123-46-7
UN: 1760
ADR: 8,III