3-(4-Fluorophenyl)pentanedioic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Fluorophenyl)glutaric acid
PC48529-250MG
APOSPC48529-250MGEA
48
EUR
APOSPC48529-250MG
3-(4-Fluorophenyl)pentanedioic acid 95+%
3-(4-Fluorophenyl)pentanedioic acid
Formel:
C₁₁H₁₁FO₄ Molecular Weight: 226,201 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19352347 CAS-Nummer: 3449-63-6 EINECS: 222-373-0 |