(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48549-250MG
APOSPC48549-250MGEA
37.7
EUR
APOSPC48549-250MG
(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClFN·ClH Molecular Weight: 210,076 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12758015 CAS-Nummer: 1253792-97-0 |