4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
PC4855-1G
APOSPC4855-1GEA
256
EUR
APOSPC4855-1G
4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₄ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235048 CAS-Nummer: 874219-29-1 |