3-Difluoromethyl-5-phenylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC4856-10G
APOSPC4856-10GEA
894
EUR
APOSPC4856-10G
3-Difluoromethyl-5-phenylpyrazole
3-Difluoromethyl-5-phenylpyrazole
Formel:
C₁₀H₈F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039285 CAS-Nummer: 122980-86-3 |