3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1,2-diazine
PC48565-250MG
APOSPC48565-250MGEA
166
EUR
APOSPC48565-250MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel:
C₅H₂BrF₃N₂ Molecular Weight: 226,982 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702751 CAS-Nummer: 174607-37-5 |