5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,5-Dioxocyclohex-1-yl)benzotrifluoride
PC48581-1G
APOSPC48581-1GEA
466
EUR
APOSPC48581-1G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₃H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 256,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00111873 CAS-Nummer: 144128-67-6 |