3-(3-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(m-Tolyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(m-tolyl)butane-1,3-dione, 1-(3-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PC48584-250MG
APOSPC48584-250MGEA
68.3
EUR
APOSPC48584-250MG
3-(3-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3-(3-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Formel:
C₁₁H₉F₃O₂ Molecular Weight: 230,183 g/mol Siedepunkt: 244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11849497 CAS-Nummer: 53764-99-1 |