3-(2-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,4-Trifluoro-1-(o-tolyl)butane-1,3-dione, 1-(o-Tolyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-(2-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PC48585-250MG
APOSPC48585-250MGEA
26.1
EUR
APOSPC48585-250MG
3-(2-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3-(2-Methylbenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Formel:
C₁₁H₉F₃O₂ Molecular Weight: 230,183 g/mol Siedepunkt: 97…103 °C (25 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03420671 CAS-Nummer: 163266-02-2 |