4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzene-1-sulphonyl fluoride
PC48588-5G
APOSPC48588-5GEA
60.9
EUR
APOSPC48588-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride 97+%
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride
Formel:
C₆H₄FNO₄S Molecular Weight: 205,16 g/mol Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009637 CAS-Nummer: 349-96-2 UN: 3261 ADR: 8,II |