1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropanamine
PC48597-1G
APOSPC48597-1GEA
183
EUR
APOSPC48597-1G
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
Formel:
C₉H₁₀FN Molecular Weight: 151,181 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07374474 CAS-Nummer: 474709-83-6 |