2-Chloro-4-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48602-1G
APOSPC48602-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48602-1G
2-Chloro-4-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-4-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699394 CAS-Nummer: 205444-22-0 |