2,4-Difluoro-DL-phenylglycine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid hydrochloride, Amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid hydrochloride
PC48607-1G
APOSPC48607-1GEA
58
EUR
APOSPC48607-1G
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine hydrochloride 95%
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine hydrochloride
Formel:
C₈H₇F₂NO₂·ClH Molecular Weight: 223.604 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22380534 CAS-Nummer: 1374651-47-4 |