3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48619-5G
APOSPC48619-5GEA
68.3
EUR
APOSPC48619-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 306.52 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11856039 CAS-Nummer: 942069-65-0 |