5-Brom-2-fluor-4-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48632-1G
APOSPC48632-1GEA
92.8
EUR
APOSPC48632-1G
5-Brom-2-fluor-4-methylbenzonitril 98%
5-Brom-2-fluor-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN Molecular Weight: 214,0300 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18452117 CAS-Nummer: 1269493-45-9 |