tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-1,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6(7H)-carboxylate
PC48634-5G
APOSPC48634-5GEA
706
EUR
APOSPC48634-5G
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-1,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-1,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₆F₃N₃O₂ Molecular Weight: 291,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044974 CAS-Nummer: 733757-89-6 |