(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48635-1G
APOSPC48635-1GEA
348
EUR
APOSPC48635-1G
(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₅BrFNO Molecular Weight: 206,012 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16607006 CAS-Nummer: 918793-01-8 |