7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48659-1G
APOSPC48659-1GEA
699
EUR
APOSPC48659-1G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Molecular Weight: 226.045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23163685 CAS-Nummer: 1375107-95-1 |