4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4869F-1G
APOSPC4869F-1GEA
23.2
EUR
APOSPC4869F-1G
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236691 CAS-Nummer: 49713-47-5 |