5-Iodo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48728-500MG
APOSPC48728-500MGEA
0
EUR
APOSPC48728-500MG
5-Iodo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Iodo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅F₃IN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27934120 CAS-Nummer: 944317-55-9 |