5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48747-1G
APOSPC48747-1GEA
98.6
EUR
APOSPC48747-1G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185433 CAS-Nummer: 1211580-84-5 |