2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48773-1G
PC48773-250MG
PC48773-5G
APOSPC48773-1GEA
328
EUR
APOSPC48773-1G
APOSPC48773-250MG
APOSPC48773-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₂ClFINO₂ Molecular Weight: 301.441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30723635 CAS-Nummer: 2244086-60-8 |