3,4-Difluor-2-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48776-5G
APOSPC48776-5GEA 178 EUR
APOSPC48776-5G
3,4-Difluor-2-methylbenzonitril 98%
3,4-Difluor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153.13 g/mol
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777154
CAS-Nummer: 847502-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III