2,6-Difluorbenzylmercaptan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Difluorophenyl)methanethiol
PC48785-250MG
APOSPC48785-250MGEA
65.4
EUR
APOSPC48785-250MG
2,6-Difluorbenzylmercaptan
2,6-Difluorbenzylmercaptan
Formel:
C₇H₆F₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06798019 CAS-Nummer: 878204-82-1 |