4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48806-5G
APOSPC48806-5GEA
174
EUR
APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28156435 CAS-Nummer: 161424-78-8 |