α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 319 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol, technische Qualität
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190103
CAS-Nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR