Ethyl 4,6-dioxo-5[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3A,4,5,6,6A-hexahydropyrrolo[3,4-C]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4886-500MG
APOSPC4886-500MGEA
630
EUR
APOSPC4886-500MG
Ethyl 4,6-dioxo-5[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3A,4,5,6,6A-hexahydropyrrolo[3,4-C]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dioxo-5[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3A,4,5,6,6A-hexahydropyrrolo[3,4-C]pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₂F₃N₃O₄ Schmelzpunkt: 172…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315600 CAS-Nummer: 321522-08-1 |