Ethyl-4[(3-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4887-500MG
APOSPC4887-500MGEA
630
EUR
APOSPC4887-500MG
Ethyl-4[(3-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-4[(3-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃FN₂O₄ Molecular Weight: 292,27 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664783 CAS-Nummer: 338792-89-5 |