Ethyl-4[(4-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4889-500MG
APOSPC4889-500MGEA
630
EUR
APOSPC4889-500MG
Ethyl-4[(4-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-4[(4-fluoroanilino)carbonyl]-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃FN₂O₄ Molecular Weight: 292,27 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664764 CAS-Nummer: 338761-30-1 |