Ethyl-2-{3-[(4-fluoroanilino)carbonyl]-2-pyridinyl}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4893-250MG
APOSPC4893-250MGEA
263
EUR
APOSPC4893-250MG
Ethyl-2-{3-[(4-fluoroanilino)carbonyl]-2-pyridinyl}acetate
Ethyl-2-{3-[(4-fluoroanilino)carbonyl]-2-pyridinyl}acetate
Formel:
C₁₆H₁₅FN₂O₃ Molecular Weight: 302,31 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974991 CAS-Nummer: 338392-11-3 |