Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4899-1G
APOSPC4899-1GEA 576 EUR
APOSPC4899-1G
Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate
Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₀FNO₄
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664758
CAS-Nummer: 338420-60-3