(E)-1-Chloro-2-fluoroethylene 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49015-5G
APOSPC49015-5GEA 582 EUR
APOSPC49015-5G
(E)-1-Chloro-2-fluoroethylene 96%
(E)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formel: C₂H₂ClF
Siedepunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040333
CAS-Nummer: 2268-32-8
UN: 3161
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR