Ethyl 2-(hydrazinocarbonyl)-3-([3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl)cyclopropanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4902-500MG
APOSPC4902-500MGEA
1180
EUR
APOSPC4902-500MG
Ethyl 2-(hydrazinocarbonyl)-3-([3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl)cyclopropanecarboxylate
Ethyl 2-(hydrazinocarbonyl)-3-([3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl)cyclopropanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₆F₃N₃O₄ Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315623 CAS-Nummer: 318237-91-1 |