6-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-6-fluoroquinoline, 3-Carboxy-6-fluoro-1-azanaphthalene
PC49031-1G
APOSPC49031-1GEA 255 EUR
APOSPC49031-1G
6-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
6-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Molecular Weight: 191,159 g/mol
Schmelzpunkt: 269…270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437578
CAS-Nummer: 116293-90-4