3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49039-1G
PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA
0
EUR
APOSPC49039-1G
APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂·2ClH Schmelzpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16988625 CAS-Nummer: 1020747-92-5 |